Learn More
PRKCB Mouse, anti-Human, Clone: 4B7A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PRKCB
Klon 4B7A1
Konzentration 500 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18058185
Unterlagen ansehen
Proteintech
68620-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
18076385
Unterlagen ansehen
Proteintech
68620-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The PRKCB antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRKCB. This antibody recognizes human, pig, rabbit, rat, mouse antigen. The PRKCB antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PRKCB
500 μg/mL
Liquid
Human, Pig, Rabbit, Rat, Mouse
PKC B, PKC beta, PKCB, PRKCB, PRKCB1, PRKCB2, Protein kinase C beta type, protein kinase C, beta
Primary
4B7A1
Western Blot, ELISA
Mouse
5579
IgG1
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.