Learn More
Praseodym-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 0.991, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343838
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Form: Ca. 0.22 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-10-0
Summenformel Pr
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD00011174
InChI-Schlüssel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-Name Praseodym
SMILES [Pr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium
Farbe Silber
Physikalische Form Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Menge 100 mm
Prozentgehaltsbereich 99.10%
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver colored rod