Learn More
Praseodym(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
61.50 CHF - 159.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13510-41-3 |
---|---|
Summenformel | H16O20Pr2S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 714.103 |
MDL-Nummer | MFCD00149832 |
InChI-Schlüssel | NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate |
PubChem CID | 25022097 |
IUPAC-Name | Praseodym(3+); Trisulfat; Octahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11332568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014607.14 |
25 g |
61.50 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11322568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014607.22 |
100 g |
159.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13510-41-3 | |
714.103 | |
NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H | |
25022097 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3] |
H16O20Pr2S3 | |
MFCD00149832 | |
praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate | |
Praseodym(3+); Trisulfat; Octahydrat |
Spezifikation
Praseodymium(III) sulfate octahydrate | |
13510-41-3 | |
Pulver | |
H16O20Pr2S3 | |
praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3] | |
714.103 | |
714.12 (570.00 Anhydrous) | |
Green powder |
Rare Earth Oxides Content | |
Grün | |
99.9% (REO) | |
MFCD00149832 | |
NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H | |
Praseodym(3+); Trisulfat; Octahydrat | |
25022097 | |
Geruchsneutral | |
2.827g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-622-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen