Learn More
Ansell™ Powerflex™ Schwere blaue und hellgelbe Handschuhe der Serie 80-400 aus Naturlatex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
10
11
Beschreibung
- Bietet Tragekomfort und Schutz bei Temperaturen bis zu -30 °C bei kurzem oder intermittierendem Kontakt.
- Farbiges Acryl-Futter mit Frotteeschlaufen
- Das leuchtend gelbe Futter sorgt für eine besonders gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet so zusätzliche Sicherheit.
- Isolierende Beschichtung aus Naturlatex
- Gestrickter Aufbau
- Handflächenbeschichtung
- Strickbündchen
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE III,-EN 388: X231, EN 407 : X2XXXX, EN 511: 020, ANSI |
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 11 |
Modell | 80-400 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Acryl-Terry-Schlaufe |
Handflächentyp | Handfläche beschichtet |