Learn More
Sampling Systems™ Töpfe mit Deckel
Der Deckel klappt einfach herunter und erzeugt daher keine hermetische Versiegelung. Die Sampling Systems™ Behälter mit Deckel sind ideal für hygienische Anwendungen.
Marke:  Sampling Systems™ A284-1250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889601
  • 49.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Mattierte Oberfläche
  • Einfacher Deckel zum Auflegen
  • 304 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
1250 mL
Deckel
495 g
Rund
Edelstahl-Becher
120 mm
Universalbehälter aus Edelstahl, die ideal für die Verwendung mit Pulvern und Flüssigkeiten sind
304 Edelstahl
Ja
135 mm
Edelstahl
Deckel