Learn More
Kaliumwolframat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium tungstate |
Schmelzpunkt | 921°C |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% |
Strukturformel | K2WO4 |
Merck Index | 15,7811 |
Formelmasse | 326.05 |
Reinheit (%) | 99.95% |
Güte | Spurenmetall |
Verpackung | Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium tungstate