Learn More
Kalium-Titanoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499746
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-97-6
Summenformel K2O3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 174.06
MDL-Nummer MFCD00058803
InChI-Schlüssel KEWYKJOOCFOYTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaliumtitanat, titanate,dipotassium, potassiumtitanatewhisker, 2k.o3ti, titanate tio32-,dipotassium, dipotassium;dioxido oxo titanium
PubChem CID 45052161
SMILES [O--].[O--].[O--].[K+].[K+].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium titanium oxide
Schmelzpunkt 1615°C
Menge 100 g
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(oxo)titan