Learn More
Kaliumthiocyanat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.176
MDL-Nummer MFCD00011413
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumthiocyanat, Kaliumrhodanat, Kaliumrhodanid, Robanca, Kaliumsulfocyanat, Rhodanid, Rhozya, Kaliumthiocyanid, Thiocyansäure, Kaliumsalz, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumthiocyanat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 6 x 2.5 kg
Strukturformel KSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS/puriss. P. A