Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumthiocyanat, 99 %
Artikelnummer. 12615137
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.18
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Schmelzpunkt 170,0°bis 179,0 °C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel KSCN
Merck Index 15,7807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.886
Dichte 1.8860g/mL