Learn More
Kaliumthiocyanat, 0.1 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383707
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.176
MDL-Nummer MFCD00011413
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 L
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone and alcohol.
Formelmasse 97.18
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Colorless liquid
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C