Learn More
Kaliumsulfat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Kaliumsulfat, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1689°C |
Schmelzpunkt | 1067°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6 to 8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
IUPAC-Name | Dikalium, Sulfat |
Formelmasse | 174.25g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |