Learn More
Kaliumsilikat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
36.35 CHF - 235.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1312-76-1 |
---|---|
Summenformel | K2O3Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.28 |
MDL-Nummer | MFCD00145152 |
InChI-Schlüssel | NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | dipotassium oxosilanebis(olate) |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11400850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044493.22 |
100 g |
36.35 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11410850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044493.36 |
500 g |
95.30 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11420850
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044493.A3 |
2 kg |
235.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Potassium silicate is used in binders, carbon electrodes, lead pencils, protective coatings, insoluble pigments, phosphors on television tubes and detergent additives. It acts as a catalyst to make glass, ceramics, welding rods, adhesives, cements, gels, paints, pulp and paper production. Further, it is used in horticulture as a soluble source of potassium and silicon. It acts as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1312-76-1 | |
154.28 | |
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N | |
[K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O |
K2O3Si | |
MFCD00145152 | |
dipotassium oxosilanebis(olate) |
Spezifikation
Potassium silicate | |
Weiß | |
K2O3Si | |
Soluble in water. | |
[K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O | |
154.28 |
1312-76-1 | |
Pulver | |
MFCD00145152 | |
NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium oxosilanebis(olate) | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 215-199-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Potassium silicate, anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium silicate