Learn More
Kaliumselenocyanat, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.087 g/mol
101.21 CHF - 390.68 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 3425-46-5
Summenformel CKNSe
Molekulargewicht (g/mol) 144.087
MDL-Nummer MFCD00011366
InChI-Schlüssel KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
IUPAC-Name Kalium, Selenocyanat
SMILES C(#N)[Se-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11334789
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
068107.09
10 g
101.21 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11324789
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
068107.18
50 g
390.68 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potassium selenocyanate is used to prepare triphenylphosphine selenide by reacting with triphenylphosphine. It finds application in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury thiocyanate and selenocyanate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3425-46-5
144.087
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
76960
C(#N)[Se-].[K+]
CKNSe
MFCD00011366
potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
Kalium, Selenocyanat
Spezifikation
Potassium selenocyanate
3425-46-5
Kristallin
MFCD00011366
potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Kalium, Selenocyanat
76960
98.5%
Moisture sensitive
162°C to 164°C
Weiß
CKNSe
UN3283
Soluble in water,ethanol,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,acetonitrile and methanol. Slightly soluble in terahydrofuran.
C(#N)[Se-].[K+]
144.087
144.08
Geruchsneutral
2.347 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331-H373
Giftig bei Verschlucken.
Bei Einatmung toxisch
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:SELENVERBINDUNG, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 222-320-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VT4000000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen