Learn More
Kaliumselenat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420950
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-59-2
Summenformel K2O4Se
Molekulargewicht (g/mol) 221.164
MDL-Nummer MFCD00054125
InChI-Schlüssel YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium selenate, dipotassium selenate, unii-99798pu7mi, selenic acid, dipotassium salt, 2k.so4e, selenic acid solution, selenic acid, potassium salt 1:2, selenic acid solution, 40 wt. % in water 100g
PubChem CID 62680
IUPAC-Name Dikalium; Selenat
SMILES [O-][Se](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium selenate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 221.16
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.07 g/cm3 at 20°C