Learn More
Kaliumpolysulfid, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974221
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 37199-66-9 | (S)nK2 | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37199-66-9
Summenformel (S)nK2
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00148074
InChI-Schlüssel ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703
PubChem CID 5362529
SMILES [K+].[K+].*-[S--]-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium polysulfide
Schmelzpunkt 200.0°C to 250.0°C
Menge 2.5 kg
Strukturformel (K2S)n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/l (20°C)
IUPAC-Name Kalium; Sulfan
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium polysulfide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.