Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, monobasisch, 99+ %
Artikelnummer. 12661276
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, monobasic
Schmelzpunkt 253.0°C
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KH2PO4
Merck Index 15,778
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie