Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, 1.0-M-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 397080025
154.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Potassium phosphate, dibasic | |
2.5 L | |
K2HPO4 | |
15, 7779 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Wasserstoffphosphat | |
24450 | |
174.18 | |
Glasflasche | |
1.13 |
7758-11-4, 7732-18-5 | |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.18 | |
CHEBI:32031 | |
1.0M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear colorless solution | |
1.1300g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium phosphate, dibasic, 1.0M solution in water