Learn More
Kaliumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603360 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium Nitrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 6 x 500 g
Número UN UN1486
Nombre IUPAC Kaliumnitrat
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/puriss. P. A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.