Learn More
Kaliummetall in flüssigem Paraffin, Rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10121580 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 7740-09-7
Summenformel K
MDL-Nummer 133776
Spezifikation
Siedepunkt 770°C
Schmelzpunkt 63°C
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 39.1g/mol
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 133mbar 171
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.