Learn More
Kaliummetabisulfit 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229560
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16731-55-8
Summenformel K2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
MDL-Nummer MFCD00167605
InChI-Schlüssel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-Name Dikalium Sulfinatosulfonat
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium metabisulfite
Schmelzpunkt 150.0°C
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Iodimetry)
Strukturformel K2S2O5
Merck Index 15, 7766
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.