Learn More
Kaliumiodid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,323 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Schmelzpunkt 681 °C (Literatur)
Namenshinweis Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 166
Reinheit (%) >99.5%
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)
Dichte 3.12 g/cm3