Learn More
Kaliumiodat, ACS-Reagenz, Pulver, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732204
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-05-6
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium iodate
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.4+%
Strukturformel KIO3
Merck Index 15, 7763
Formelmasse 214
Reinheit (%) 99.4 to 100.4% (Iodometry)
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung 560°C
Dichte 3.9300g/mL