Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Punto de fusión | 292°C |
Color | Gelb |
pH | 8.2 |
Forma física | Fest |
Cantidad | 1 kg |
Nombre IUPAC | Kalium; Hydrogencarbonat |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12g/mol |
Envase | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium hydrogen carbonate