Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924311
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen carbonate
Schmelzpunkt 292.0°C
Menge 2.5 kg
Strukturformel KHCO3
Merck Index 15,773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
Formelmasse 100.12
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen carbonate