Learn More
Kaliumhexafluorsilikat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455200
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 16871-90-2 | F6K2Si | 220.27 g/mol
Potassium hexafluorosilicate is used in the production of porceleins. It is also used for the preservation of timber. It is involved in the manufacturing of ceramics, aluminum and magnesium smelting. In addition, it is used as an intermediate in the manufacturing of optical glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16871-90-2
Summenformel F6K2Si
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
MDL-Nummer MFCD00040666
InChI-Schlüssel UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv
PubChem CID 61851
IUPAC-Name Dikalium; Hexafluorosilizium(2-)
SMILES [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexafluorosilicate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
pH 3.4
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel K2SiF6
UN-Nummer UN2655
Merck Index 14,7638
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.28
Reinheit (%) 99.999%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.27 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexafluorosilicate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium silicofluoride