Learn More
Potassium hexafluorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium hexafluorophosphate is used to prepare 1-butyl-3-methylimidazolium hexaflurorphospahte and other organic hexafluorophospahte compounds such as alkylaryliodonium hexafluorophopahtes and triarylsulfonium hexafluorophosphates. It is also used in the cationic polymerization reactions as photo initiators. It involves in producing catalyst for peptide coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hexafluorophosphate de potassium est utilisé pour préparer de l’hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et d’autres hexafluorophosphates organiques tels que des hexafluorophosphates d’alkylaryliodonium et des hexafluorophosphates de triarylsulfonium. Il est également utilisé dans les réactions de polymérisation cationique comme photo-initiateur. Il intervient dans la production d’un catalyseur pour les réactions de couplage de peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants puissants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium hexafluorophosphate |
Point de fusion | 575°C |
pH | 3.0 to 7.0 |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN3260 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 184.07 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium hexafluorophosphate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium hexafluoro
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.