Learn More
Kaliumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419992
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Potassium hexafluorophosphate is used to prepare 1-butyl-3-methylimidazolium hexaflurorphospahte and other organic hexafluorophospahte compounds such as alkylaryliodonium hexafluorophopahtes and triarylsulfonium hexafluorophosphates. It is also used in the cationic polymerization reactions as photo initiators. It involves in producing catalyst for peptide coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhexafluorphosphat wird zur Herstellung von 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat und anderen organischen Hexafluorphosphatverbindungen wie Alkylaryliodoniumhexafluorphosphate und Triarylsulfoniumhexafluorphosphate verwendet. Es wird auch in kationischen Polymerisationsreaktionen als Photoinitiator verwendet. Es wird zur Herstellung von Katalysatoren für Peptidkopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
CAS 17084-13-8
Summenformel F6KP
Molekulargewicht (g/mol) 184.062
MDL-Nummer MFCD00011412
InChI-Schlüssel YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC-Name Kalium; Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 575°C
pH 3.0 to 7.0
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 184.07
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.55