Learn More
Kaliumfluorid-Dihydrat, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell ™
Artikelnummer. 15652160 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-21-5
Summenformel FH4KO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00149929
InChI-Schlüssel MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumfluorid-Dihydrat, Kaliumdihydratfluorid, Kaliumfluorid-Dihydrat ,98.5+ %, Kaliumfluorid-Dihydrat, Puratronic, Kaliumfluorid, Dihydrat, Kaliumfluorid KF, Dihydrat, Kaliumfluoriddihydrat, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumflourid-Dihydrat
Menge 100 g
Strukturformel KF · 2H2O
UN-Nummer UN1812
IUPAC-Name Kalium; Fluorid; Dihydrat
Formelmasse 94.13 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche