Learn More
Kaliumfluorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
54.05 CHF - 433.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Summenformel | FK |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.10 |
MDL-Nummer | MFCD00011398 |
InChI-Schlüssel | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
PubChem CID | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
SMILES | [F-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11371568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010980.04 |
2 g |
54.05 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11381568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010980.09 |
10 g |
136.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11361568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010980.18 |
50 g |
433.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Potassium fluoride is used in organic chemistry as a fluorinating agent to replace other halide ions like chorine, bromine etc. It is used as a catalyst in the manufacture of polyurethanes. Further, it is widely used for etching of glass, in disinfectant formulations and manufacture of optical glass. It is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
[F-].[K+] |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 |
Spezifikation
1505°C | |
859°C | |
Kristallin | |
FK | |
3902818 | |
Freely soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
1.363 | |
2.48 g/mL |
Potassium fluoride | |
7789-23-3 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumfluorid | |
522689 | |
58.1 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H318
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TT0700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen