Learn More
Kaliumdihydrogenphosphat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Zur Verwendung in Puffern, zur pH-Bestimmung
51.15 CHF - 132.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Summenformel | H2KO4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 136.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
InChI-Schlüssel | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
PubChem CID | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11317337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
250 g |
51.15 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11307337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011594.36 |
500 g |
83.75 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11327337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
1 kg |
132.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
In buffers for pH determination.Potassium dihydrogen phosphate is used as a food additive, fertilizer (NPK), paint additive, coating additive, adhesive, buffering agent and in optical modulators. It is extensively used in research and analytical laboratories as a buffer in mobile/sample preparations for analysis by high pressure liquid chromatography (HPLC) and also in organic synthesis. MKP, monopotassium phosphate, owing to its non-linear optical properties, is used in optical modulators and for second-harmonic generation (SHG).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 |
Spezifikation
Potassium Dihydrogen Phosphate | |
For analysis ACS | |
Weiß | |
99.0% min. | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
ACS | |
White crystals |
253°C | |
7778-77-0 | |
Kristallin | |
H2KO4P | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumdihydrogenphosphat | |
516951 | |
136.09 | |
Hygroskopisch | |
2.338 g/cm3 at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
H315-H319:Verursacht Hautreizungen.Verursacht schwere Augenreizungen.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-913-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC6615500
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen