Learn More
Kaliumdichromat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Iopezit, Dikaliumbichromat, Kaliumdichromat VI, Phthalsäure-Dikaliumsalz, Dikaliumdichromium-Heptaoxid, Kalibichromat, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Kaliumdichromat
Punto de fusión 398 °C (Literatur)
Nombre de nota puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal K2CrO4
Número MDL MFCD00011368
Número UN UN3086
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.18
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Envase Hartfaserkarton-Boxen
Densidad 2.7 g/cm3