Learn More
Kaliumchlorid, gesättigte Lösung, rein, Fülllösung für Elektroden, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15948776
Click to view available options
Menge:
1 L
100 mL
250 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 106°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Synonym Kaliumchlorid, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche