Learn More
Kaliumchlorat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478936
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumchlorat wird beim Textildruck und Färben, als Desinfektionsmittel sowie bei der Herstellung von Anilinschwarz und anderen Farbstoffen verwendet. Es kann als Sauerstoffquelle genutzt und auch in Pyrotechnik- und Chemiedemonstrationen eingesetzt werden. Kaliumchlorat ist nützlich für die Blütenbildung von Dimocarpus longan und bildet eine hocheffektive Methode für die Obstproduktion außerhalb der Saison. Das Kaliumchlorat-Osmiumtetroxid-Oxidationsystem findet nützliche Anwendung bei der Synthese von Alpha-Dicarbonyl-Derivaten von Acetylen-Verbindungen und 2,3-Dihydroxy-1,4-Dion aus einem 2,5-dialkylfuran.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Von inkompatiblen Materialien entfernt aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3811-04-9
Summenformel ClKO3
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
MDL-Nummer MFCD00011361
InChI-Schlüssel VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC-Name Kalium; Chlorat
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 400°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Potassium chlorate
Schmelzpunkt 368°C
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1485
Merck Index 14,7620
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium chlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium chlorate