Learn More
Kaliumchlorat, ACS-Reagenz, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium chlorate |
Schmelzpunkt | 356.0°C to 368.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | KClO3 |
Fieser | 01,927 |
Merck Index | 15, 7741 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C),soluble in alkalies,1g/50mL glycerol,practically insoluble in alcohol,insoluble in ether |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium chlorate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.