Learn More
Kaliumcarbonat, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
36.10 CHF - 401.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 584-08-7 |
---|---|
Summenformel | CK2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.21 |
MDL-Nummer | MFCD00011382 |
InChI-Schlüssel | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
PubChem CID | 11430 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010838.06 |
5 g |
36.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15475965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010838.14 |
25 g |
122.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11316977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010838.22 |
100 g |
401.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Potassium carbonate has a wide range of industrial and research applications. The major use of potassium carbonate is the manufacture of chemicals, fertilizers, soap and glass. It is used as a drying agent for solvents especially if there are traces of acids present, and as a scavenger of acids produced in organic synthesis. It is used as a buffering agent during the production of wine. It is also used as a fire suppressant in extinguishers. In organic synthesis, it is an extensively used reagent for the alkylation and arylation reactions on carbon, sulfur, nitrogen, and oxygen centres. It is also used in aldol condensation, Michael reaction, acylation, Wittig reaction, Knoevenagel reaction, elimination reaction, epoxide opening, cyclization, metal-catalyzed cross coupling reaction, hydration, and a wide array of reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
584-08-7 | |
138.21 | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
11430 |
CK2O3 | |
MFCD00011382 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O |
Spezifikation
Potassium carbonate | |
584-08-7 | |
99.99% (metals basis) | |
CK2O3 | |
4267587 | |
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate | |
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium, Karbonat | |
11430 | |
99.997% | |
Hygroskopisch |
891°C | |
Pulver | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011382 | |
14,7619 | |
Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol. | |
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O | |
138.21 | |
138.21 | |
Puratronic™ | |
2.29 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H315-H319-H335
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 209-529-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS7750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen