Learn More
Kaliumbromid, ultratrocken, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
94.35 CHF - 968.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11327008
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014700.14
25 g
94.35 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11337008
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014700.22
100 g
281.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11317008
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014700.36
500 g
968.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potassium bromide is widely used as an anticonvulsant and a sedative. Also used in the preparation of stable Pd nanocubes that si used in immunolabeling. Potassium bromide is used for the purification of Sarcocystis neurona sporocysts by discontinuous density gradient centrifugation. May be used for removal of peripheral membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7758-02-3
119.00
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
[K+].[Br-]
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
Spezifikation
1435°C
730°C
7758-02-3
Perlen
BrK
14,7618
It is freely soluble in water. very slightly soluble in diethyl ether
[K+].[Br-]
119.00
CHEBI:32030
99.9%
Ampulle
Hygroskopisch
Potassium bromide
Ultra dry
Weiß
(Metallbasis)
MFCD00011358
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Bromid
253877
119.01
Geruchsneutral
1.559
2.75 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
Gehäuse H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS7650000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern