Learn More
Kaliumbromid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
65.00 CHF - 715.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-02-3 |
---|---|
Summenformel | BrK |
Molekulargewicht (g/mol) | 119.00 |
MDL-Nummer | MFCD00011358 |
InChI-Schlüssel | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
PubChem CID | 253877 |
ChEBI | CHEBI:32030 |
SMILES | [K+].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10705151
|
Fisher Chemical
P/4000/50 |
250 g |
65.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10385950
|
Fisher Chemical
P/4000/53 |
500 g |
95.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10676072
|
Fisher Chemical
P/4000/60 |
1 kg |
715.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7758-02-3 | |
119.00 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
253877 | |
[K+].[Br-] |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
CHEBI:32030 |
Spezifikation
1435°C | |
7758-02-3 | |
5 to 8.8 | |
BrK | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
[K+].[Br-] | |
119.00 | |
CHEBI:32030 | |
Kunststoffpulverbehälter |
734°C | |
Weiß | |
Fest | |
MFCD00011358 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumbromid | |
253877 | |
119g/mol | |
<0.01mmHg at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium bromide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.