Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumbromid, 99+ %, für die Biochemie
Artikelnummer. 11944201
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-Name Kaliumbromid
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 734.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel KBr
Merck Index 15,7739
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
Formelmasse 119
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie