Learn More
Kaliumbromid, ACS-Reagenz, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Punto de ebullición | 1435.0°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
Punto de fusión | 734.0°C |
Color | Weiß |
pH | 5.0 to 8.8 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Kristalle, kristallines Pulver, kristalliner Feststoff und/oder Brocken |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | KBr |
Índice Merck | 15, 7739 |
Show More |