Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15518074 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydrogenphthalat, Kaliumbiphthalat, Monokaliumphthalat, Hydrogen-Kaliumphthalat, Phthalsäure-Monokaliumsalz, 1,2-Benzenedicarboxylsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure-Kaliumsalz, Kaliumphthalat, monobasisch, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydrogenphthalat
Namenshinweis Säuremetrischer Standard
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Formelmasse 204.22
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.64 kg