Learn More
Buerkle™ Messschaufel aus Polypropylen
Zum Schaufeln und Messen von Pulvern und Granulaten. Die Bürkle™ Polypropylene Measuring Scoops sind für eine genaue Volumenbestimmung bei Füllung bis zum Rand kalibriert.
Marke: Buerkle™ 9614-0005
.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Universelle graduierte Schaufel zum Abfüllen und Messen von Pulvern und Granulaten. Zur exakten Dosierung soll die graduierte Schaufel überfüllt und der Überschuss am oberen Rand der Schaufel abgestreift werden.- Weiße Polypropylen-Konstruktion
- Hohe chemische Beständigkeit
- Kalibriertes Volumen bei Füllung bis zum Rand
Spezifikation
Messschaufel | |
5 mL | |
82 x 27 mm | |
27 mm |
Polypropylen | |
Weiß | |
82 mm |