Learn More
Brand™ Becher aus Polypropylen, niedrige Form
Mit guter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit eignen sich diese Becher hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
Marke:  Brand™ 87816
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15387884
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
  • Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gut ablesbar
500 ml
118 mm
6/Pckg.
Autoklavierbar
Geprägt
94 mm
Polypropylen
50 ml
Becher
Ja
Niedrig