Learn More
Mutexil™ Laborkittel aus PP (Polypropylen)
Mutexil™ Laborkittel aus Polypropylen eignen sich für Laborumgebungen. Die Mäntel sind in verschiedenen Größen lieferbar, für den Einmalgebrauch vorgesehen und aus Polypropylen gefertigt.
102.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11705423
|
Mutexil™
4574713 |
Extragroß | Blau |
123.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11750144
|
Mutexil™
4180171-XXL |
Größe 2X | Weiß | N/A | |||||
11765413
|
Mutexil™
4180171-XL |
Extragroß | Weiß |
136.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11790514
|
Mutexil™
4180171-XXXL |
Größe 3X | Weiß | N/A | |||||
Beschreibung
PP-Laborkittel aus Vlies mit Druckknopfverschluss und Taschen- Einwegartikel
- PP, 40 g/m2
- Für Wartung, Besuche von Produktionsstätten
- Für ungefährliche Umgebungen
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Polypropylen | |
Ja | |
2 |
Unisex | |
Elastisch | |
Steril | |
Für gefahrenfreie Umgebungen mit häufigem Kleidungswechsel |