Learn More
Mutexil™ Laborkittel aus PP (Polypropylen)
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Farbe:
Blau
Weiß
Beschreibung
PP-Laborkittel aus Vlies mit Druckknopfverschluss und Taschen
- Einwegartikel
- PP, 40 g/m2
- Für Wartung, Besuche von Produktionsstätten
- Für ungefährliche Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Größe 2X |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Anzahl Taschen | 2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für gefahrenfreie Umgebungen mit häufigem Kleidungswechsel |