Learn More
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 1,200, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
43.80 CHF - 587.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 9002-98-6 |
---|---|
Summenformel | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
Molekulargewicht (g/mol) | 43.07 |
MDL-Nummer | MFCD00084427 |
InChI-Schlüssel | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
PubChem CID | 9033 |
ChEBI | CHEBI:30969 |
IUPAC-Name | Aziridin |
SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15402397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045594.14 |
25 g |
43.80 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15412397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045594.22 |
100 g |
167.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15422397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045594.36 |
500 g |
587.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Polyethyleneimine acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as a chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. It is also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
9002-98-6 | |
43.07 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
9033 | |
Aziridin |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
MFCD00084427 | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
CHEBI:30969 | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* |
Spezifikation
Polyethyleneimine | |
Branched, M.W. 1,200 | |
Flüssig | |
MFCD00084427 | |
Soluble in hot water at a low pH,methanol,ethanol or chloroform. Insoluble in cold water,benzene,ethyl ether and acetone. | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* | |
43.07 | |
CHEBI:30969 | |
Amine-like |
Gelb | |
9002-98-6 | |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
Aziridin | |
9033 | |
99% |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200
Hazard Category
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Hazard Statement
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Polyethyleneimine