Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Enghalsspritzflasche aus Polyethylen
Spritzflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte bieten Polypropylenverschlüsse in verschiedenen Farben für die schnelle und einfache Identifizierung des Inhalts auf einen Blick
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F11618-0008
57.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
250 ml | |
Polyethylen | |
Naturfarben | |
Spülflasche | |
28 mm |
Kappe aus farblosem Polypropylen | |
12 Packung | |
Eng | |
Polypropylen | |
Kappe aus farblosem Polypropylen |