Learn More
Platindraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Form: ca. 16.8 g/m; Härte: wie gezogen
286.00 CHF - 1050.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11371368
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010285.BQ
5 cm
286.00 CHF
5 Zentimeter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11351368
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010285.BU
25 cm
1050.00 CHF
25 Zentimeter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
Platin
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spezifikation
Platinum
Hard
Silvery white wire
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
Weiß
7440-06-4
99.95% (Metals basis)
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Platin
23939
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen