Learn More
Platindraht, 0.076 mm (0.003 in.) Durchmesser, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
2 m
50 cm
Packungsgröße:
2 Meter
50 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Color | Silber |
Nombre de nota | 30 wt% Rhodium wire |
Aspecto | Silver colored wire |
Cantidad | 2 m |
Olor | Geruchsneutral |
Formulario | Draht, 0.076 mm (0.003 Zoll) Durchmesser |