Learn More
Platin, nominal 40 % auf Ruß, Thermo Scientific Chemicals
466.51 CHF - 118721.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-6-6
MDL-Nummer MFCD00011179
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11309857
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042204.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11329857
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042204.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-6-6
MFCD00011179
Spezifikation
Platinum
nominally 40% on carbon black
Soluble in aqua regia,but insoluble in hydrochloric and nitric acids.
7440-6-6
MFCD00011179
Powder
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P210-P240-P241-P281-P308+P313-P370+P378q-P501c
H228-H351
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen