Learn More
Platin(IV)-oxid-Hydrat, typischer Pt-Gehalt 79 bis 84 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10629103 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 52785-06-5 | O2Pt | 227.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52785-06-5
Fórmula molecular O2Pt
Peso molecular (g/mol) 227.08
Número MDL MFCD00066964
Clave InChI YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Adams' catalyst
Nombre IUPAC dioxoplatinum
SMILES O=[Pt]=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) oxide hydrate
Punto de fusión 450.0°C
Color Braun bis Schwarz
Forma física Pulver
Cantidad 25 g
Fórmula lineal PtO2
Número UN 1479
Fieser 01,890; 15,268
Índice Merck 14, 7527
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.09
Porcentaje de pureza 79 to 84% Pt
Envase Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(IV) oxide hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.